46794
Sulfadimethoxine
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
4-Amino-N-(2,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)benzenesulfonamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Agence
EPA 1694
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Mode d’action
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc(OC)n1
InChI
1S/C12H14N4O4S/c1-19-11-7-10(14-12(15-11)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
Clé InChI
ZZORFUFYDOWNEF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?