Principaux documents
46045
Sigma-Aldrich
Ethynylmagnesium bromide solution
technical, ~0.5 M in THF
About This Item
Formule linéaire :
HC≡CMgBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.24
Beilstein:
3600874
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Qualité
technical
Concentration
~0.5 M in THF
Densité
0.94 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Br[Mg]C#C
InChI
1S/C2H.BrH.Mg/c1-2;;/h1H;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
HUGJUYPSXULVQQ-UHFFFAOYSA-M
Attention
can precipitate on storage
Remplacé(e)(s) par