Principaux documents
45899
Supelco
Propiconazole solution
100 ng/μL in methanol, PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H17Cl2N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.22
Beilstein:
9349305
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
100 ng/μL in methanol
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCC1COC(Cn2cncn2)(O1)c3ccc(Cl)cc3Cl
InChI
1S/C15H17Cl2N3O2/c1-2-3-12-7-21-15(22-12,8-20-10-18-9-19-20)13-5-4-11(16)6-14(13)17/h4-6,9-10,12H,2-3,7-8H2,1H3
Clé InChI
STJLVHWMYQXCPB-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Stephen Nesnow et al.
Chemico-biological interactions, 194(1), 79-89 (2011-08-26)
Propiconazole induces hepatocellular carcinomas and hepatocellular adenomas in mice and promotes liver tumors in rats. Transcriptional, proteomic, metabolomic and biochemical studies of hepatic tissues from mice treated with propiconazole under the conditions of the chronic bioassay indicated that propiconazole induced
Thomas Hartwig et al.
PloS one, 7(5), e36625-e36625 (2012-05-17)
Brassinosteroids (BRs) are steroidal hormones that play pivotal roles during plant development. In addition to the characterization of BR deficient mutants, specific BR biosynthesis inhibitors played an essential role in the elucidation of BR function in plants. However, high costs
Anna-Maija Nyman et al.
Ecotoxicology (London, England), 21(7), 1828-1840 (2012-05-09)
Toxicokinetic-toxicodynamic (TKTD) models quantify the time-course of internal concentration, which is defined by uptake, elimination and biotransformation (TK), and the processes which lead to the toxic effects (TD). TKTD models show potential in predicting pesticide effects in fluctuating concentrations, but
M Pugliese et al.
Communications in agricultural and applied biological sciences, 77(3), 75-78 (2012-01-01)
Silicon is the second most abundant element on earth's surface and its use can stimulate natural defense mechanisms in plants. The effect of silicate from scraps of photovoltaic industries against powdery mildew on zucchini (Cucurbita pepo) was evaluated under greenhouse
Fuxing Zhu et al.
Pest management science, 68(7), 1003-1009 (2012-02-22)
The long-term preservation of interesting phenotypes in plant pathogenic fungi allows for follow-up studies in the future. Twelve storage approaches were investigated to determine their effects on instability of propiconazole resistance for three demethylation inhibitor (DMI) fungicide-resistant and two DMI-sensitive