45675
Terbacil
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
3-tert-Butyl-5-chloro-6-methyluracil
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
CC1=C(Cl)C(=O)N(C(=O)N1)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H13ClN2O2/c1-5-6(10)7(13)12(8(14)11-5)9(2,3)4/h1-4H3,(H,11,14)
Clé InChI
NBQCNZYJJMBDKY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable