Principaux documents
442283
Sigma-Aldrich
1′,3′-Dihydro-5′-methoxy-1′,3′,3′-trimethyl-6-nitrospiro[2H-1-benzopyran-2,2′-(2H)-indole]
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H20N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.38
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
95%
Pf
134-136 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc2N(C)C3(Oc4ccc(cc4C=C3)[N+]([O-])=O)C(C)(C)c2c1
Application
Photochromic dye
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable