Documents
437530
Sigma-Aldrich
Trichloroethylene
≥99.5%, ACS reagent
Synonyme(s) :
TCE, Trichloroéthène
About This Item
Formule linéaire :
ClCH=CCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.39
Numéro Beilstein :
1736782
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.5 (vs air)
Pression de vapeur
61 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
770 °F
Impuretés
≤0.0001 meq/g Titr. Acid
≤0.0003 meq/g Titr. base
≤0.02% water
Résidus d'évap.
≤0.001%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.476 (lit.)
Point d'ébullition
86.7 °C (lit.)
86.7 °C
Pf
−84.8 °C (lit.)
Densité
1.463 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
heavy metals: ≤1 ppm
Chaîne SMILES 
Cl\C=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H
Clé InChI
XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Packaged in poly-coated bottle
Autres remarques
Contains free halogens
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
closed cup - does not flash
Point d'éclair (°C)
closed cup - does not flash
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Glinda S Cooper et al.
Environmental health perspectives, 117(5), 696-702 (2009-05-30)
Our objective was to examine experimental and epidemiologic studies pertaining to immune-related, and specifically autoimmune-related, effects of trichloroethylene (TCE). We performed a literature search of PubMed and reviewed bibliographies in identified articles. We then systematically reviewed immune-related data, focusing on
Michihiro Kamijima et al.
International archives of occupational and environmental health, 80(5), 357-370 (2006-11-16)
Workers exposed to trichloroethylene (TCE) rarely show severe generalized skin disorders and accompanying hepatitis which resemble drug hypersensitivities. The disorders are completely different from solvent-induced irritating contact dermatitis, and their serious consequences have become one of the critical occupational health
Amanda L Eiden et al.
Journal of medical entomology, 52(3), 429-436 (2015-09-04)
Permethrin is a commonly used acaricide for tick control on domestic animals and in residential environments, while fipronil use is restricted to on-animal treatment. Following widespread reports of permethrin and fipronil application failures to control indoor infestations of Rhipicephalus sanguineus
Sung-Wook Jeen et al.
Journal of contaminant hydrology, 144(1), 108-121 (2012-12-19)
Column experiments and numerical simulations were conducted to evaluate the effects of Cr(VI) and dissolved CaCO(3) on the iron reactivity towards trichloroethene (TCE) and Cr(VI) reduction. Column experiments included measurements of iron corrosion potential and characterization of surface film composition
Jo Philips et al.
Chemosphere, 91(1), 7-13 (2012-12-12)
Electron donor limitations likely reduce microbial enhanced trichloroethene (TCE) dense non-aqueous phase liquid (DNAPL) dissolution. This study quantitatively examined the relation between the DNAPL dissolution enhancement and the electron donor supply rate. An experiment used diffusion-cells with a 5.5 cm