Principaux documents
43612
Supelco
Glyoxal solution
~40% in H2O, for HPLC derivatization, LiChropur
Synonyme(s) :
Oxalaldéhyde, Éthanedial
About This Item
Formule linéaire :
OHCCHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.04
Beilstein:
1732463
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
for HPLC derivatization
LiChropur
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
38.0-42.0%
~40% in H2O
Technique(s)
HPLC: suitable
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)C([H])=O
InChI
1S/C2H2O2/c3-1-2-4/h1-2H
Clé InChI
LEQAOMBKQFMDFZ-UHFFFAOYSA-N
Application
suitable for HPLC derivatization
Autres remarques
Cette forme de glyoxal est composée de 3 moles de glyoxal et de 2 moles d′eau dans une configuration relativement stable.
Attention
Susceptible de former un précipité lors du stockage ; le redissoudre entre 50 et 60 °C.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Precolumn derivatization with glyoxal as a new approach to the highly sensitive HPLC-UV determination of unsymmetrical dimethylhydrazine.
Smirnov, R. S., et al.
Journal of Analytical Chemistry, 68, 837-844 (2013)