Principaux documents
43236
Supelco
2-Ethyl-3,5(6)-dimethylpyrazine, mixture of isomers
analytical standard
Synonyme(s) :
2-Ethyl-3(5 or 6)-dimethylpyrazine, mixture of isomers
100 MG
81,10 €
81,10 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
81,10 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H12N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
Nomenclature NACRES :
NA.24
81,10 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤2.0% water
Indice de réfraction
n20/D 1.500-1.502
n20/D 1.5015 (lit.)
pb
180-181 °C (lit.)
Densité
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCc1ncc(C)nc1C.CCc2nc(C)cnc2C
InChI
1S/2C8H12N2/c1-4-8-7(3)10-6(2)5-9-8;1-4-8-7(3)9-5-6(2)10-8/h2*5H,4H2,1-3H3
Clé InChI
BOFLOMVCGPWPQC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
156.2 °F
Point d'éclair (°C)
69 °C