43084
Ginsenoside Rh3
analytical standard
Synonyme(s) :
(3β, 12β,20Z)-12-Hydroxydammara-20(22),24-dien-3-yl-β-D-glucopyranoside
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥90.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C36H60O7/c1-20(2)10-9-11-21(3)22-12-16-36(8)28(22)23(38)18-26-34(6)15-14-27(33(4,5)25(34)13-17-35(26,36)7)43-32-31(41)30(40)29(39)24(19-37)42-32/h10-11,22-32,37-41H,9,12-19H2,1-8H3/b21-11-/t22-,23+,24-,25?,26?,27?,28+,29-,30+,31-,32+,34+,35-,36+/m1/s1
Clé InChI
PHLXREOMFNVWOH-WJJFPOJFSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
In this article we present several HPTLC applications and analytical standards for ginsenosides.