Key Documents
428760
Supelco
Amberlite HPR9200 Ion Exchange Resin
chloride form, 25-30 mesh
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.52
product name
Dowex Marathon MSA chloride form, chloride form
Niveau de qualité
Description
formerly Dowex Marathon MSA Cl
Forme
beads
Humidité
60-72%
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene (macroporous)
Groupe de la matrice active
quaternary amine
Taille des particules
23-27 mesh
560-660 μm
Capacité
1.0 meq/mL by wetted bed volume
Technique de séparation
anion exchange
Description générale
Dowex Marathon MSA is a strong anion exchanger resin, with a type I quaternary ammonium functional group, macroporous structure and monodisperse bead size. This resin is opted due to its capacity and catalytic activity.
Application
Dowex Marathon MSA was used to determine the catalytic activity under mild temperature conditions.
Résine échangeuse d′anions fortement basique (type I) pour l′élimination des impuretés organiques avec un minimum d′encrassement du aux organiques.Utile également pour la désionisation, l′élimination de la silice, le raffinage des condensats; répond aux exigences de la FDA 21 CFR 173.25.
Autres remarques
Cette résine échangeuse d′ions n′a pas été fabriquée de façon spéciale ni purifiée. Nous vous conseillons de la traiter avant utilisation avec un solvant adapté puis de la rincer.
La résine Dowex Marathon MSA est une version améliorée de MSA-1.Les résines Dowex Marathon proposent une distribution de la taille des particules plus étroite, une meilleure efficacité et améliorent les cinétiques comparativement aux produits Dowex à distribution gaussienne.
Informations légales
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Marathon is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Green upgrading of succinate using dimethyl carbonate for a better integration with fermentative production.
Lopez-Garzon, Camilo S., Luuk AM van der Wielen, and Adrie JJ Straathof.
Chemical Engineering Journal, 235, 52-60 (2014)