42571
Dey-Engley Neutralizing Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonyme(s) :
D/E Agar Disinfectant Testing, D/E Neutralizing Agar
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
agar, 15 g/L
bromocresol purple, 0.02 g/L
casein enzymic hydrolysate, 5 g/L
dextrose, 10 g/L
lecithin, 7 g/L
polysorbate 80, 5 g/L
sodium bisulfite, 2.5 g/L
sodium thioglycollate, 1 g/L
sodium thiosulfate, 6 g/L
yeast extract, 2.5 g/L
Fabricant/nom de marque
NutriSelect® Plus
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH final
7.6±.2 (25 °C)
Application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
Adéquation
bacteria
Catégories apparentées
Application
Notes préparatoires
Note de bas de page
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?