42488
Bacopaside X
analytical standard
Synonyme(s) :
Jujubogenin 3-O-[β-D-glucopyranosyl-(1→3)-[α-L-arabinofuranosyl-(1→2)]-α-L-arabinopyranoside], Jujubogenin isomer of bacopasaponin C
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Essai
≥95% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
food and beverages
Format
neat
InChI
1S/C46H74O17/c1-21(2)14-22-15-44(7,55)37-23-8-9-28-42(5)12-11-29(41(3,4)27(42)10-13-43(28,6)45(23)19-46(37,63-22)57-20-45)60-40-36(62-38-33(53)31(51)26(17-48)59-38)35(24(49)18-56-40)61-39-34(54)32(52)30(50)25(16-47)58-39/h14,22-40,47-55H,8-13,15-20H2,1-7H3/t22-,23+,24-,25+,26-,27-,28+,29-,30+,31-,32-,33+,34+,35-,36+,37-,38-,39-,40-,42-,43+,44-,45-,46-/m0/s1
Clé InChI
RANQPHKSRUUPKK-GPUGMLHBSA-N
Application
Conditionnement
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable