42446
Bis(8-methylnonyl) phthalate
analytical standard
Synonyme(s) :
1,2-Benzenedicarboxylic acid 1,2-bis(8-methylnonyl) ester, Diisodecyl phthalate, Phthalic acid bis(8-methylnonyl) ester
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.477-1.481
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
InChI
1S/C28H46O4/c1-23(2)17-11-7-5-9-15-21-31-27(29)25-19-13-14-20-26(25)28(30)32-22-16-10-6-8-12-18-24(3)4/h13-14,19-20,23-24H,5-12,15-18,21-22H2,1-4H3
Clé InChI
ZVFDTKUVRCTHQE-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?