Principaux documents
42409
Supelco
Lewatit® MonoPlus M 800
~1.3 mmol/g
About This Item
Code UNSPSC :
41116105
Nomenclature NACRES :
SB.52
Forme
beads
Niveau de qualité
Technique(s)
LPLC: suitable
Perte
~50% loss on drying
Matrice
styrene-divinylbenzene
Groupe de la matrice active
quaternary amine
Taille des particules
~0.6 mm
Capacité
~1.3 mmol/g
Technique de séparation
anion exchange
Informations légales
Lewatit is a registered trademark of Lanxess Deutschland GmbH
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves