41406
4-Phenyl-2-butanone
analytical standard
Synonyme(s) :
Benzylacetone, Methyl 2-phenethyl ketone, NSC 44829, NSC 813
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Indice de réfraction
n20/D 1.512 (lit.)
pb
235 °C (lit.)
Densité
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(=O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3
Clé InChI
AKGGYBADQZYZPD-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
221.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
105 °C - closed cup