40775
Nano Silica Gel Adamant™ on TLC Plates
glass plates
Synonyme(s) :
Silica Gel Nano Adamant™ on TLC Plates
About This Item
Forme
glass plates
Caractéristiques
binder Organic
fluorescent indicator: no
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × l
5 cm × 5 cm
Épaisseur de la couche
200 μm
Dimension de pores
60 Å medium pore diameter
Description générale
Application
Informations légales