40163
Dimethyldioctadecylammonium bromide
Selectophore™, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Distearyldimethylammonium bromide
About This Item
Produits recommandés
Description
cationic
Gamme de produits
Selectophore™
Essai
≥99.0% (T)
≥99.0%
Poids mol.
630.95 g/mol
Pf
~160 °C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)(C)C.[Br-]
InChI
1S/C38H80N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39(3,4)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-38H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
PSLWZOIUBRXAQW-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable