Principaux documents
38837
Sigma-Aldrich
Laccase, Coriolus versicolor, CLEA
≥0.3 U/mg
Synonyme(s) :
Laccase, Coriolus versicolor, cross-linked enzyme aggregate
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Forme
powder
Niveau de qualité
Activité spécifique
≥0.3 U/mg
Température de stockage
2-8°C
Définition de l'unité
1 U corresponds to the amount of enzyme which oxidizes 1 μmol ABTS per minute at pH 4.5 and 25°C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable