379263
2-Methyl-2-butene
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
β-isoamylène, Amylène
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.4 (vs air)
Pression de vapeur
25.7 psi ( 55 °C)
7.95 psi ( 20 °C)
Essai
90%
Forme
liquid
Limite d'explosivité
8.7 %
Indice de réfraction
n20/D 1.385 (lit.)
pb
35-38 °C (lit.)
Pf
−134 °C (lit.)
Densité
0.662 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C\C=C(\C)C
InChI
1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h4H,1-3H3
Clé InChI
BKOOMYPCSUNDGP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F
Point d'éclair (°C)
-20 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves