37214
Peroxide 25 Test Sticks Quantofix®
0.5-25 mg/L (H2O2)
Synonyme(s) :
Quantofix® Peroxide 25 Test sticks
About This Item
Produits recommandés
Plage de mesure
0.5-25 mg/L (H2O2)
Application(s)
environmental
Description générale
Tube with 100 test sticks.
Storage:
Avoid exposing the strips to sunlight and moisture. Keep container cool and dry (store below +30 °C).
Gradation:
0 - 0.5 - 2 - 5 - 10 - 25 mg/l H2O2
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable