37205
Nitrite test sticks Quantofix®
1-80 mg/L (NO2-)
About This Item
Produits recommandés
Description
semi-quantitative
Analyte(s) spécifique(s)
nitrite
Capacité de réaction
reaction type: Griess reaction
Plage de mesure
1-80 mg/L (NO2-)
Application(s)
environmental
general analytical
Méthode de détection
colorimetric
Description générale
Tube with 100 test sticks.
Storage:
Avoid exposing the strips to sunlight and moisture. Keep container cool and dry (store below +30 °C).
Gradation:
0 - 1 - 5 - 10 - 20 - 40 - 80 mg/l NO2-
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable