37109
pH-Indicator strips
pH range 5.2-6.8
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
non-bleeding: no
refill: no
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 0.2/0.3 pH unit
Plage de pH
5.2-6.8
Adéquation
corresponds for shade of color acc. to scale
Application(s)
general analytical
Méthode de détection
colorimetric
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages