Principaux documents
366862
Sigma-Aldrich
1-Isothiocyanato-4-(trans-4-octylcyclohexyl)benzene
liquid crystal (nematic), 99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)7C6H10C6H4NCS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
99%
Forme
liquid crystal (nematic)
pb
190 °C/0.01 mmHg (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC[C@@H]1CC[C@H](CC1)c2ccc(cc2)N=C=S
Conditionnement
Packaged in glass bottles