Principaux documents
362522
Sigma-Aldrich
4-Sulfophthalic acid triammonium salt
technical grade
About This Item
Formule linéaire :
H4NO3SC6H3-1,2-(CO2NH4)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Qualité
technical grade
Impuretés
<25% 3-sulfophthalic acid, triammonium salt
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N.OC(=O)c1ccc(cc1C(O)=O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H6O7S.H3N/c9-7(10)5-2-1-4(16(13,14)15)3-6(5)8(11)12;/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14,15);1H3
Clé InChI
KOLYQQQBGYNKNZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable