Principaux documents
34771BC
Millipore
GDS PD Buffer
BioControl, Foruse with GDS
Synonyme(s) :
Buffer for PCR Sample Prep
1.5 ML
13,20 €
13,20 €
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1.5 ML
13,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41106306
Nomenclature NACRES :
NA.85
13,20 €
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Demander des informations complémentaires
Niveau de qualité
Forme
liquid
Durée de conservation
36 mo.
Conditionnement
bottle of 1.5 mL
Fabricant/nom de marque
BioControl
Technique(s)
PCR: suitable
Application(s)
food and beverages
pathogen testing
Compatibilité
BioControl GDS
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Escherichia coli (O157:H7)
enterovirulent E. coli (EEC) (Shiga Toxigenic)
Description générale
For use with specific GDS Application Notes only.
Application
Foruse in Application Note MK_AN4580EN/ MS_AN4580EN, cannot besubstituted with GDS Resuspension Buffer Tq.
Composants
One bottle, 1.5 mL
Méthode d'analyse
PCR
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable