34636
Chromium(III) potassium sulfate solution
for COD determination according to DIN 38409-H44
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for COD determination according to DIN 38409-H44
Densité
1.12 g/mL at 20 °C
Application(s)
environmental
general analytical
Chaîne SMILES
[K+].[Cr+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.K.2H2O4S/c;;2*1-5(2,3)4/h;;2*(H2,1,2,3,4)/q+3;+1;;/p-4
Clé InChI
OIDPCXKPHYRNKH-UHFFFAOYSA-J
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter