Principaux documents
34538
Supelco
Trifluralin-(dipropyl-d14)
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
2,6-Dinitro-N,N-di(propyl-d7)-4-trifluoromethylaniline, Trifluralin-d14
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13D14H2F3N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
77101502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
[2H]C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])([2H])N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C1=C([N+]([O-])=O)C=C(C(F)(F)F)C=C1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H16F3N3O4/c1-3-5-17(6-4-2)12-10(18(20)21)7-9(13(14,15)16)8-11(12)19(22)23/h7-8H,3-6H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2
Clé InChI
ZSDSQXJSNMTJDA-ZLKPZJALSA-N
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable