Principaux documents
34517
Supelco
Cyprodinil-(phenyl-13C6)
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
(4-Cyclopropyl-6-methyl-pyrimidin-2-yl)phenyl-13C6-amine, 4-Cyclopropyl-6-methyl-N-(phenyl-13C6)pyrimidin-2-amine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C6C8H15N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.24
Code UNSPSC :
77101502
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable