34503
Secbumeton-(ethyl-d5)
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
2-(sec-Butylamino)-4-(ethyl-d5-amino)-6-methoxy-1,3,5-triazine, N2-(Ethyl-d5)-6-methoxy-N4-(1-methylpropyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, Secbumeton-d5
About This Item
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(CC)NC1=NC(NC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=NC(OC)=N1
InChI
1S/C10H19N5O/c1-5-7(3)12-9-13-8(11-6-2)14-10(15-9)16-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H2,11,12,13,14,15)/i2D3,6D2
Clé InChI
ZJMZZNVGNSWOOM-QKLSXCJMSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)