33767
cis-Mevinphos solution
100 μg/mL in acetonitrile, PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
(E)-3-(Dimethoxyphosphinyloxy)-2-butenoic acid methyl ester
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
100 μg/mL in acetonitrile
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COC(=O)\C=C(/C)OP(=O)(OC)OC
InChI
1S/C7H13O6P/c1-6(5-7(8)10-2)13-14(9,11-3)12-4/h5H,1-4H3/b6-5+
Clé InChI
GEPDYQSQVLXLEU-AATRIKPKSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Protocoles
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.