Principaux documents
33233
Sigma-Aldrich
Hexamethylenetetramine
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99.5% (calc. to the dried substance)
Synonyme(s) :
1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane, Hexamine, Methenamine, Urotropine
100 G
42,80 €
500 G
72,90 €
1 KG
117,00 €
42,80 €
Disponible pour expédition le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
42,80 €
500 G
72,90 €
1 KG
117,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H12N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.19
Beilstein:
2018
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
42,80 €
Disponible pour expédition le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Agence
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Qualité
puriss. p.a.
Essai
≥99.5% (calc. to the dried substance)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
770 °F
Impuretés
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.01% ammonium (NH4)
Résidus de calcination
≤0.01% (as SO4)
pH
8.5-9.5 (20 °C, 10%)
Pf
280 °C (subl.) (lit.)
Solubilité
H2O: soluble
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES 
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
Clé InChI
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Hexamethylenetetramine is a hexamine. It participates in Duff reaction for the synthesis of o-hydroxybenzaldehyde derivatives.[1]
Application
Hexamethylenetetramine may be used as reagent in the synthesis of 3 and 5-aldehydo salicylic acid, and 2-hydroxy naphthaldehyde, via reaction with salicylic acid and β-naphthol respectively, followed by the treatment with HCl (hydrolysis).[2] It may be used for the synthesis of phenolic aldehydes.[2] It may be used as formylating reagent for the synthesis of various aldehydes.[1]
It has been used for the preparation of ceria nanoparticles, via precipitation method.[3]
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
482.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
250 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
96. A new general method for the preparation of o-hydroxyaldehydes from phenols and hexamethylenetetramine.
Duff JC.
Journal of the Chemical Society, 547-550 (1941)
Formylation of aromatic compounds with hexamethylenetetramine and trifluoroacetic acid.
Smith WE.
The Journal of Organic Chemistry, 37(24), 3972-3973 (1972)
Degradation mitigation in polymer electrolyte membranes using cerium oxide as a regenerative free-radical scavenger.
Trogadas P, et al.
Electrochemical and Solid-State Letters, 11(7), B113-B116 (2008)
Vincent Consonni et al.
ACS nano, 8(5), 4761-4770 (2014-04-12)
Controlling the polarity of ZnO nanowires in addition to the uniformity of their structural morphology in terms of position, vertical alignment, length, diameter, and period is still a technological and fundamental challenge for real-world device integration. In order to tackle
Hong Yu et al.
Nanoscale, 6(18), 10556-10561 (2014-08-15)
Ternary metal oxides have been receiving wide attention in electrochemical energy storage due to their rich redox reactions and tuneable conductivity. We present a simple solution-based method to prepare a 3D interconnected porous network of ternary metal oxide (CoMoO₄ and