Principaux documents
32559
Supelco
Ethyl 4-hydroxybenzoate-ring-13C6 solution
50 μg/mL in acetone, analytical standard
Synonyme(s) :
4-Hydroxybenzoic acid ethyl ester-ring-13C6 solution, Ethyl paraben-ring-13C6 solution
1 ML
406,00 €
406,00 €
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
406,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C6C3H10O3
Poids moléculaire :
172.13
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
406,00 €
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
50 μg/mL in acetone
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Changement de masse
M+5
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](O)c([13cH]1)C#CC#CC#CC#CC#CC#C
Clé InChI
UFWYPRJFXXFGOS-HUXPIBMOSA-N
Description générale
Certan Vial
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.0 °C - closed cup