Principaux documents
32547
Supelco
Sulfapyridine-(phenyl-13C6)
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
4-Amino-N-(2-pyridyl)]benzene-13C6 sulfonamide
10 MG
459,00 €
459,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
459,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C513C6H11N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
459,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
N[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)S(=O)(=O)Nc2ccccn2
InChI
1S/C11H11N3O2S/c12-9-4-6-10(7-5-9)17(15,16)14-11-3-1-2-8-13-11/h1-8H,12H2,(H,13,14)/i4+1,5+1,6+1,7+1,9+1,10+1
Clé InChI
GECHUMIMRBOMGK-PXKSRZEUSA-N
Description générale
Chemical structure: sulfonamide
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2