Principaux documents
32512
Supelco
Nitrofurazone-13C,15N2
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
5-Nitro-2-furaldehyde semicarbazone-13C,15N2
10 MG
465,50 €
465,50 €
Tarif665,00 €Économiser 30 %
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
465,50 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13CC5H6O415N2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
465,50 €
Tarif665,00 €Économiser 30 %
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
N[13C](=O)[15NH]\[15N]=C\c1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N4O4/c7-6(11)9-8-3-4-1-2-5(14-4)10(12)13/h1-3H,(H3,7,9,11)/b8-3+/i6+1,8+1,9+1
Clé InChI
IAIWVQXQOWNYOU-LTGGZAIESA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
male reproductive organs
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3