32498
Silthiofam
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
N-Allyl-4,5-dimethyl-2-(trimethylsilyl)thiophene-3-carboxamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
Cc1sc(c(c1C)C(=O)NCC=C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C13H21NOSSi/c1-7-8-14-12(15)11-9(2)10(3)16-13(11)17(4,5)6/h7H,1,8H2,2-6H3,(H,14,15)
Clé InChI
MXMXHPPIGKYTAR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?