32442
Amitraz Metabolite BTS 27271
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
N-(2,4-Dimethylphenyl)-N′-methylformamidine, N-Methyl-N′-2,4-xylylformamidine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Gamme de produits
PESTANAL®
Application(s)
agriculture
environmental
Chaîne SMILES
CN\C=N\c1ccc(C)cc1C
InChI
1S/C10H14N2.ClH/c1-8-4-5-10(9(2)6-8)12-7-11-3;/h4-7H,1-3H3,(H,11,12);1H
Clé InChI
VXSNJXDZTGFDMB-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable