32107
Clorprenaline-(isopropyl-d7)
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
(RS)-1-(2-Chlorophenyl)-2-(isopropyl-d7))aminoethanol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
[2H]C(C)(C)NCC(O)c1ccccc1Cl
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable