31568
4-Nitrotoluene
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
1-Methyl-4-nitrobenzene
About This Item
Qualité
analytical standard
Densité de vapeur
4.7 (vs air)
Pression de vapeur
5 mmHg ( 85 °C)
Gamme de produits
PESTANAL®
Température d'inflammation spontanée
734 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
238 °C (lit.)
Pf
52-54 °C (lit.)
Densité
1.392 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3
Clé InChI
ZPTVNYMJQHSSEA-UHFFFAOYSA-N
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
222.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
106.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges