31548
Fenchlorazol-ethyl
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Ethyl 1-(2,4-dichlorophenyl)-5-(trichloromethyl)-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
CCOC(=O)c1nc(n(n1)-c2ccc(Cl)cc2Cl)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C12H8Cl5N3O2/c1-2-22-10(21)9-18-11(12(15,16)17)20(19-9)8-4-3-6(13)5-7(8)14/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
GMBRUAIJEFRHFQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?