310441
Lead(II) chromate
ACS reagent, ≥98.0%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Essai
≥98.0%
Impuretés
≤0.01% C compounds
≤0.15% solubles
Chaîne SMILES
[PbH2++].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.4O.Pb/q;;;2*-1;+2
Clé InChI
MOUPNEIJQCETIW-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A - Repr. 1A - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)