Key Documents
310239
Sigma-Aldrich
3,4-Pyridinedicarbonitrile
96%
Synonyme(s) :
Cinchomeronic dinitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H3N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.12
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Pureté
96%
Forme
powder or crystals
Pf
79-81 °C (lit.)
Solubilité
methanol: 25 mg/mL, clear, colorless
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
N#Cc1ccncc1C#N
InChI
1S/C7H3N3/c8-3-6-1-2-10-5-7(6)4-9/h1-2,5H
Clé InChI
ALJUMASAQKRVRM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable