30638
Petunidin 3-O-β-D-glucoside chloride
analytical standard
Synonyme(s) :
Petunidin 3-O-β-D-glucopyranoside, Petunidin 3-glucoside, Petunidin 3-glucoside chloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Essai
≥95.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤12.0% water
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C22H22O12.ClH/c1-31-14-3-8(2-12(26)17(14)27)21-15(6-10-11(25)4-9(24)5-13(10)32-21)33-22-20(30)19(29)18(28)16(7-23)34-22;/h2-6,16,18-20,22-23,28-30H,7H2,1H3,(H3-,24,25,26,27);1H/t16-,18-,19+,20-,22-;/m1./s1
Clé InChI
HBKZHMZCXXQMOX-YATQZQGFSA-N
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable