Principaux documents
26745-U
Kits de réparation série 7000
for use with Hamilton 7105 KH
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
24 ga (bevel tip)
Description
7105KH
Caractéristiques
(Kit includes needle, plunger wire, ferrule, and instructions.)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 17893
L de l'aiguille
70 mm (2.75 in.)
Volume
5 μL
Compatibilité
for use with Hamilton 7105 KH
Description générale
Le kit contient l′aiguille, le fil de nettoyage, la ferrule et les instructions.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable