Principaux documents
26735-U
Kits de réparation série 7000
for use with Hamilton 7101 KH
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
Matériaux
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
Taille de l'aiguille
22s ga (blunt tip)
Description
7101KH
Caractéristiques
(Kit includes needle, plunger wire, ferrule, and instructions.)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 17190
L de l'aiguille
70 mm (2.75 in.)
Volume
1 μL
Compatibilité
for use with Hamilton 7101 KH
Description générale
Le kit contient l′aiguille, le fil de nettoyage, la ferrule et les instructions.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable