24750
1-Chlorohexadecane
purum, ≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
Cetyl chloride, Hexadecyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
129 mmHg ( 21 °C)
Qualité
purum
Essai
≥97.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.449 (lit.)
pb
149 °C/1 mmHg (lit.)
Pf
8-14 °C (lit.)
Densité
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCl
InChI
1S/C16H33Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-16H2,1H3
Clé InChI
CLWAXFZCVYJLLM-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
276.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
136 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter