Principaux documents
23590
Sigma-Aldrich
Sodium 4-chlorobenzenesulfinate hydrate
technical, ≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-Chlorobenzenesulfinic acid sodium salt hydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H4ClNaO2S · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.60 (anhydrous basis)
Beilstein:
3575604
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Qualité
technical
Essai
≥90% (HPLC)
Impuretés
≤40% water
Chaîne SMILES 
[Na+].[O-]S(=O)c1ccc(Cl)cc1