Principaux documents
235628
Sigma-Aldrich
Vanillin azine
99%
About This Item
Formule linéaire :
[4-(HO)C6H3-3-(OCH3)CH=N-]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Forme
powder, crystals or chunks
Pf
179-181 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
COc1cc(ccc1O)\C=N\N=C\c2ccc(O)c(OC)c2
InChI
1S/C16H16N2O4/c1-21-15-7-11(3-5-13(15)19)9-17-18-10-12-4-6-14(20)16(8-12)22-2/h3-10,19-20H,1-2H3/b17-9+,18-10+
Clé InChI
GGQDJSIYHIRXDW-BEQMOXJMSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable