Principaux documents
22184-U
Seringue Hamilton®, série 7000, à connecteur moleté
7000.5, volume 0.5 μL, needle size 25 ga (blunt tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
Taille de l'aiguille
25 ga (blunt tip)
Caractéristiques
no dead volume
sample contained in needle
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 86250
L de l'aiguille
70 mm (2.75 in.)
Volume
0.5 μL
Description générale
  • Injection rapide de volumes minuscules
  • La totalité de l′échantillon est contenue dans l′aiguille, éliminant tout
problème de volume mort
  • Parfaitement étanches à une pression d′injection pouvant aller jusqu′à 6000 psi
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable