21590
Hexanoyl chloride
purum, ≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
Caproyl chloride
Produits recommandés
Qualité
purum
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.426 (lit.)
n20/D 1.426
pb
150-153 °C (lit.)
Solubilité
chloroform: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
Densité
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acyl chloride
Chaîne SMILES
CCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C6H11ClO/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3
Clé InChI
YWGHUJQYGPDNKT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- (±)-7-butyl-6,8-dihydroxy-3-pentyl-3,4-dihydroisochromen-1-one[1]
- 14-methyl-1-octadecene, the sex pheromone of the peach leafminer moth[2]
- hexanoyl-coated nanofibers dispersible in several organic solvents[3]
- natural isocarbostyril ruprechstyril (3-n-pentyl-6-methoxy-8-hydroxy-1(2H)-isoquinolinone), isolated from Ruprechtia tangarana[4]
- 5-chloro-8-hydroxy-6-methoxy-3-pentylisocoumarin, the 5-chloro analog of naturally occurring 7-chloro-8-hydroxy-6-methoxy-3-pentylisocoumarin, isolated from Tessmannia densiflora[5]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
122.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
50 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter