Principaux documents
21398
Seringues Hamilton®, GASTIGHT® série 1800
1810RN, volume 100 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
22s ga (bevel tip)
Description
Gastight®
Caractéristiques
needle type RN (removable needle)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 84886
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
100 μL
Description générale
  • Idéales pour les matériaux corrosifs, radioactifs et stériles
  • Fourreau amovible minimisant le transfert de chaleur de la main vers l′échantillon, et qui facilite le maniement de la
seringue
  • Précision et reproductibilité de ± 1 %
  • Faciles à réparer
Informations légales
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.